Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Tragt, A 11.7, til flydende nitrogen, forhindrer sprøjt under hældning
Katalog # 431-2114
Leverandør: IKA
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Tragt, A 11.7
- Seq:07
- Til:til flydende nitrogen, forhindrer sprøjt under hældning