Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Dobbeltpisker, kan anvendes op til Mohs hårdhed 3. Kan kun bruges med 250 ml formalingskammer
Katalog # 431-2113
Leverandør: IKA
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Dobbeltpisker
- Seq:06
- Til:kan anvendes op til Mohs hårdhed 3. Kan kun bruges med 250 ml formalingskammer