Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, L 1181 HD, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, -, -, 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285111475
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:L 1181 HD
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
- Materiale:Glas
- Seq:01
- Membran:-
- Elektrolyt:-
- Temperatur:−30...+80 °C
- pH:0 - 12