Multibrøndsplader cellekultur, Costar®
24-brønds plader, TC-behandlede, klar, 5/pose
: Corning
Klar, PS, flad bund, med låg. Tilgængelig med en række overfladebehandlinger.
- Låg med kondenseringsring for reduktion af kontaminering
- Uniform footprint for nem stabling
- Individuel alfanummerisk kode for identifikation af brønde
- Steriliseret med Gamma stråling
- Certificeret pyrogenfri
- Pakket:5/pose
- Farve:klar
- Beskrivelse:24-brønds plader, TC-behandlede
- Seq:12
- Cat. No.:734-1606
- Miljøcertificering:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning