Orders LinkContactUsLinkComponent
DNA polymerases
DNA polymerases
NovaTaq Hot Start DNA polymerase, 250 EU
Katalog # 71091-3
DNA polymerases
Katalog # 71091-3
CAS nummer:  
DNA polymerases
NovaTaq Hot Start DNA polymerase, 250 EU
CAS nummer:  
Price
4.100,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 EE
Product Details & Documents
KOD HiFi DNA Polymerase er et unikt prof reading enzym, som er isoleret fra den ekstremt termofile Thermococcus kodakaraensis KOD1, som besidder overlegen processivitet og fidelity som muliggør hurtigere og mere akkurat PCR-amplifikation end med konventionelle enzymer.
KOD HiFi DANN Polymerase fås også i en hot start version til høj specificitet og forøget læselængde og som en blanding (KOD XL DNA Polymerase) som anbefales til meget lange skabeloner.
NovaTaq™ DNA Polymerase er et med høj renhed og rekombinant enzym, som er velegnet til opgaver som kræver Taq DNA polymerase af høj kvalitet.
NovaTaq Hot Start DNA Polymerase er et kemisk modificeret form af enzymet, som giver øget specificitet og anvendelighed med standard PCR. Bliver aktivt når det opvarmes ved 95 °C i 7 - 10 minutter.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    250 EU
  • Beskrivelse:
    NovaTaq Hot Start DNA polymerase