VWR®, Sandbade af rustrfri stål
Sandbad til 6-bloks bloktermostat, 147×287×64 mm
Katalog # 460-3231
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Ideelle til beholdere i uregelmæssige former Konstruktion i rustfrit stål for uovertruffen korrosionsresistens. Designet til at opbevare sand, med luge af rustfrit stål eller ikke-flygtige væsker.
Documents
460-3227
Billeder 360
VWR® for baths, thermostats and circulators
Produktlitteratur
Specifikationer
- Beskrivelse:Sandbad til 6-bloks bloktermostat, 147×287×64 mm
- Seq:094