Storage Insert Boxes
rød, 54×54×23 mm, PS
Katalog # HUEN620100
Leverandør: hünersdorff GmbH
Gå til:
Product Details & Documents
Insert boxes made of tough polystyrene (PS) for order in drawers, tool cupboards, storage cabinets and small parts boxes.
- Colours suitable for foods
- Suitable for assortment boxes and small parts cases
Ordering information: Transparent lids are available separately.
Specifikationer
- Farve:rød
- Materiale:PS
- Seq:01
- B×D×H:54×54×23 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #FarveTilgængelighedPrice
- Lid for insert box, PS, 324×108 mm
Produktinformation
- Katalog #FarveTilgængelighedPrice
- Lid for insert box, PS, 216×108 mmLid for insert box, PS, 216×108 mmHUEN252900klarLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 169,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FarveTilgængelighedPrice
- Lid for insert box, PS, 162×108 mmLid for insert box, PS, 162×108 mmHUEN252800klarLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 16,90 kr
Produktinformation
- Katalog #FarveTilgængelighedPrice
- Lid for insert box, PS, 108×108 mmLid for insert box, PS, 108×108 mmHUEN252700klarLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 14,90 kr
Produktinformation
- Katalog #FarveTilgængelighedPrice
- Lid for insert box, PS, 108×54 mm
Produktinformation
- Katalog #FarveTilgængelighedPrice
- Lid for insert box, PS, 54×54 mm