Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, disposable, with screw cap
Containers, disposable, with screw cap
100 ml, 62 mm, 72 mm, without lid, gennemsigtig, neutralt, 50/bag, 500/case, PP/PE
Katalog # SARS75.563
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Containers, disposable, with screw cap
Katalog # SARS75.563
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Containers, disposable, with screw cap
100 ml, 62 mm, 72 mm, without lid, gennemsigtig, neutralt, 50/bag, 500/case, PP/PE
Price
418,11 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents
PP, translucent, with neutral HDPE screw cap
  • Sterile or non-sterile
  • Without lid or with attached or enclosed lid available
  • Safety label ensures sterility prior to use and provides a convenient writing space
Ideal as general specimen containers.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    62 mm
  • Pakket:
    50/bag, 500/case
  • Model:
    without lid
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Farve:
    gennemsigtig
  • Højde:
    72 mm
  • Materiale:
    PP/PE
  • Lågfarve:
    neutralt