Runde mærkater
Label dots, Papir, blå, 19 mm
Katalog # 817-1649
Leverandør: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Gå til:
Product Details & Documents
Selvklæbende mærkater, der ikke gnides ud. Velegnet til mærkning af prøver og dokumenter. Klare farver. Kan bruges med alle skriveredskaber.
- Oil and water-resistant
- Temperature resistant from −45 to +121 °C
- Peels off easily and leaves no residue
Diameter: 19 mm
Specifikationer
- Farve:blå
- Beskrivelse:Label dots
- Dimensioner:19 mm
- Materiale:Papir
- Seq:04