Etikettape, temperaturresistent
Etikettape, temperaturresistent, 25,0 mm
Catalog # 817-1583
Supplier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Jump to:
Product Details & Documents
Tekstilbaseret med specialklæbemiddel. Til brug i minusgrader, tørreskabe, inkubatorer, sterilisatorer osv.
- Temperaturområder −231,5 til +260 °C
- Kan skrives på med blyant
Længde: 7,6 m
Farve: Hvid
Specifications
- Bredde:25,0 mm
- Beskrivelse:Etikettape, temperaturresistent
- Seq:03