Etikettape, temperaturresistent
Etikettape, temperaturresistent, 19,0 mm
Katalog # 817-1582
Leverandør: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Gå til:
Product Details & Documents
Tekstilbaseret med specialklæbemiddel. Til brug i minusgrader, tørreskabe, inkubatorer, sterilisatorer osv.
- Temperaturområder −231,5 til +260 °C
- Kan skrives på med blyant
Længde: 7,6 m
Farve: Hvid
Specifikationer
- Bredde:19,0 mm
- Beskrivelse:Etikettape, temperaturresistent
- Seq:02