Etikettape, temperaturresistent
Etikettape, temperaturresistent, 13,0 mm
817-1581
Tekstilbaseret med specialklæbemiddel. Til brug i minusgrader, tørreskabe, inkubatorer, sterilisatorer osv.
- Temperaturområder −231,5 til +260 °C
- Kan skrives på med blyant
Længde: 7,6 m
Farve: Hvid
- Bredde:13,0 mm
- Beskrivelse:Etikettape, temperaturresistent
- Seq:01