Orders LinkContactUsLinkComponent
Immersion flow cup
Immersion flow cup
Immersionsflowkop, 4 mm
Katalog # 769-1144
Leverandør:   Industrial Physics
Immersion flow cup
Katalog # 769-1144
Leverandør:  Industrial Physics
Immersion flow cup
Immersion flow cup
Immersionsflowkop, 4 mm
Price
1.150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dip cups can be used to provide a quick 'break-thread' flow time comparative measurements on site in a manufacturing environment.
  • Titanium anodised aluminium with fixed stainless steel nozzle and handle
  • Engraved with a unique serial number
  • Easy to clean
Certifications: DIN 53211
Bestillingsoplysninger: The calibration certificate needs to be ordered separately.
Leveringsinformation: Stand is not included.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Immersionsflowkop
  • Seq:
    03
  • Bægeråbning:
    4 mm
  • Cat. No.:
    769-1144
  • Højde:
    250 mm (cup = 74 mm)
  • Vægt:
    176 - 179 g
  • Volumen:
    100 ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    Temperature control jacket with tripod for DIN and ASTM cups
    769-1131
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 221,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Trefod (260 mm)
    Trefod (260 mm)
    769-1150
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 653,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 625,00 kr