Orders LinkContactUsLinkComponent
Gel casting system, MultiCaster
Gel casting system, MultiCaster
MultiCaster, turkis støbestativ, UVT-bakke, 4 vendbare kamme og en rød plade, 12-kanals pipettekompatibel
Katalog # 700-4212
Leverandør:   EMBITEC
Gel casting system, MultiCaster
Katalog # 700-4212
Leverandør:  EMBITEC
Gel casting system, MultiCaster
Gel casting system, MultiCaster
MultiCaster, turkis støbestativ, UVT-bakke, 4 vendbare kamme og en rød plade, 12-kanals pipettekompatibel
Price
3.160,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
  • Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
  • Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    MultiCaster, turkis støbestativ, UVT-bakke, 4 vendbare kamme og en rød plade, 12-kanals pipettekompatibel
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    700-4212
  • Gel dimensioner:
    115×119