Gel casting system, MultiCaster
MultiCaster, gul støbestativ, UVT-bakke, 8 vendbare kamme og en rød plade, 12-kanals pipettekompatibel
Katalog # 700-4210
Leverandør: EMBITEC
Gå til:
Product Details & Documents
Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
- Simple to use - no gaskets, clamps or tape required
- Flexible with options for well size, well configuration, number of wells and resolving area
Specifikationer
- Beskrivelse:MultiCaster, gul støbestativ, UVT-bakke, 8 vendbare kamme og en rød plade, 12-kanals pipettekompatibel
- Seq:04
- Cat. No.:700-4210
- Gel dimensioner:115×89