pH-elektroder
pH-kombinationspunkturelektrode, plasthus, længde 99 mm, SE 104 N, 2...13, −5...+80 °C, Plast, Polymer, Hole junction, 12×99 mm, DIN, Semi-solid substances
Katalog # 662-3535
Leverandør: KNICK
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Tilslutning:DIN
- Ø×L:12×99 mm
- Til:Semi-solid substances
- Model:SE 104 N
- Beskrivelse:pH-kombinationspunkturelektrode, plasthus, længde 99 mm
- Materiale:Plast
- Seq:06
- Membran:Hole junction
- Elektrolyt:Polymer
- Temperatur:−5...+80 °C
- pH:2...13