Ionselektive elektroder
3×10-5...1 mol/l, 2 - 12, 0...+50 °C, DX262-NO₃-, 2 mol/l MgSO₄, S7, NO₃-
Katalog # 662-2807
Leverandør: Mettler - Toledo
Gå til:
Product Details & Documents
Disse ionselektive halvceller med faststofmembran tillader en hurtig og nem bestemmelse af koncentration og aktivitet af en række opløste ioner og gasser.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Bestillingsoplysninger: Membransæt leveres separat.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Produktlitteratur
Specifikationer
- Koncentration:3×10-5...1 mol/l
- Tilslutning:S7
- Til:NO₃-
- Model:DX262-NO₃-
- Seq:06
- Elektrolyt:2 mol/l MgSO₄
- Temperatur:0...+50 °C
- pH:2 - 12
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Membransæt til DX280-Br-
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Membransæt til DX240-Ca2+
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Membransæt til DX239-K+
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Membransæt til DX262-NO3-
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Membransæt til DX235-Cl⁻
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Membransæt til DX219-F⁻
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Membransæt til DX218-NH4+