Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro cuvettes
Micro cuvettes
Ultra micro, 40 µl, 10 mm, Kvartsglas
Katalog # 636-0170
Leverandør:   VARIAN
Micro cuvettes
Katalog # 636-0170
Leverandør:  VARIAN
Micro cuvettes
Micro cuvettes
Ultra micro, 40 µl, 10 mm, Kvartsglas
Price
6.440,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
Specifikationer
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Ultra micro
  • Volumen:
    40 µl
  • Vinduesmateriale:
    Kvartsglas
  • Seq:
    002
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Mikrocelleholder
    Mikrocelleholder
    VARI110645090
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue
    Standard celleholder (10 mm) inkl. celleløfter og cellehøjdejusteringsskrue
    VARI110260190
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Celleholder-fod
    Celleholder-fod
    VARI10048100
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cellefod
    Cellefod
    VARI110648190
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    Cell holder with variable path length (5, 10, 20, 30, 40, 50 mm)
    VARI210125300
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8.790,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    Magnetomrørerstave, 7×2 mm
    VARI6610018900
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 638,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Magnetomrørerstav, PTFE
    Magnetomrørerstav, PTFE
    VARI7418000400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 376,00 kr