Adhæsionsobjektglas
Adhæsionsobjektglas med 12 brønde (Ø 5 mm)
Catalog # 631-9533
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Specifications
- Beskrivelse:Adhæsionsobjektglas med 12 brønde (Ø 5 mm)