Objektglas
Objektglas, uslebne kanter, matterede ender på begge sider, natronkalkglas, hvid, 1 mm, 76×26 mm
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Product Details & Documents
Slides designed for in vitro diagnostic (IVD) applications.
- Pre-washed and ready to use
- Either ground or cut versions
- Soda-lime glass, Hydrolytic Class 3
Extra-white slides are used for low auto-fluorescence applications.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCoC_MARI1000612_823410
Overensstemmelseserklæring
MARI1000412_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Objektglas, uslebne kanter, matterede ender på begge sider, natronkalkglas
- L×B:76×26 mm
- Seq:02
- Tykkelse:1 mm