Orders LinkContactUsLinkComponent
Objektglas
Objektglas
Objektglas, uslebne kanter, uden matterede ender, Natronkalkglas, hvid, 1 mm, 76×26 mm
Katalog # 631-9460
Leverandør:   MARIENFELD
Objektglas
Katalog # 631-9460
Leverandør:  MARIENFELD
Objektglas
Objektglas
Objektglas, uslebne kanter, uden matterede ender, Natronkalkglas, hvid, 1 mm, 76×26 mm
Price
29,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Slides designed for in vitro diagnostic (IVD) applications.
  • Pre-washed and ready to use
  • Either ground or cut versions
  • Soda-lime glass, Hydrolytic Class 3
Extra-white slides are used for low auto-fluorescence applications.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifikationer
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Objektglas, uslebne kanter, uden matterede ender, Natronkalkglas
  • L×B:
    76×26 mm
  • Seq:
    01
  • Tykkelse:
    1 mm