Orders LinkContactUsLinkComponent
Linen testers
Linen testers
5×, 31,6 mm, 30×30 mm
Katalog # 630-8327
Leverandør:   ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Katalog # 630-8327
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Linen testers
5×, 31,6 mm, 30×30 mm
Price
710,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Specifikationer
  • Ø:
    31,6 mm
  • Forstørrelse:
  • B×D:
    30×30 mm