Orders LinkContactUsLinkComponent
Linen testers
Linen testers
10×, 14,6 mm, 15×15 mm
Katalog # 630-8326
Leverandør:   ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Katalog # 630-8326
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Linen testers
10×, 14,6 mm, 15×15 mm
Price
550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Specifikationer
  • Ø:
    14,6 mm
  • Forstørrelse:
    10×
  • B×D:
    15×15 mm