Orders LinkContactUsLinkComponent
Linen testers
Linen testers
8×, 17,6 mm, 20×20 mm
Katalog # 630-8322
Leverandør:   ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Katalog # 630-8322
Leverandør:  ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Linen testers
8×, 17,6 mm, 20×20 mm
Price
550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Specifikationer
  • Ø:
    17,6 mm
  • Forstørrelse:
  • B×D:
    20×20 mm