Orders LinkContactUsLinkComponent
Indslagslupper
Indslagslupper
Foldelup, aplanatisk, 12×, 23 mm
Catalog # 630-8234
Supplier:   ESCHENBACH OPTIK
Indslagslupper
Catalog # 630-8234
Supplier:  ESCHENBACH OPTIK
Indslagslupper
Indslagslupper
Foldelup, aplanatisk, 12×, 23 mm
Price
680,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Swivelling black metallic magnifier with loop, lens frame made from black painted metal.
  • Protective case can serve as a handle
  • Provide distortion-free images
  • Chrome plated metal
Specifications
  • Ø:
    23 mm
  • Forstørrelse:
    12×
  • Beskrivelse:
    Foldelup, aplanatisk
  • Seq:
    003