Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometre, Baumé
Hydrometre, Baumé
0 - 40 °Bé, 1,0°, 280 mm
Katalog # 614-0564
Leverandør:   GERING
Hydrometre, Baumé
Katalog # 614-0564
Leverandør:  GERING
Hydrometre, Baumé
Hydrometre, Baumé
0 - 40 °Bé, 1,0°, 280 mm
Price
226,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    280 mm
  • Seq:
    06
  • Inddeling:
    1,0°
  • Område:
    0 - 40 °Bé