Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
40 - 50, 0,5, 220 mm
Katalog # 614-0350
Leverandør:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalog # 614-0350
Leverandør:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
40 - 50, 0,5, 220 mm
Price
317,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    220 mm
  • Seq:
    19
  • Inddeling:
    0,5
  • Område:
    40 - 50