Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
10 - 20, 0,5, 220 mm
Katalog # 614-0320
Leverandør:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalog # 614-0320
Leverandør:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
10 - 20, 0,5, 220 mm
Price
307,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    220 mm
  • Seq:
    07
  • Inddeling:
    0,5
  • Område:
    10 - 20