Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
0 - 5, 0,1, 260 mm
Katalog # 614-0305
Leverandør:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalog # 614-0305
Leverandør:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 5, 0,1, 260 mm
Price
212,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    260 mm
  • Seq:
    01
  • Inddeling:
    0,1
  • Område:
    0 - 5