Orders LinkContactUsLinkComponent
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,360 - 1,420 g/ml, 0,001, 160 mm
Katalog # 614-0214
Leverandør:   GERING
Density Hydrometers
Katalog # 614-0214
Leverandør:  GERING
Density Hydrometers
Density Hydrometers
1,360 - 1,420 g/ml, 0,001, 160 mm
Price
259,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Specifikationer
  • Længde:
    160 mm
  • Seq:
    04
  • Inddeling:
    0,001
  • Område:
    1,360 - 1,420 g/ml