Short hydrometers
1,300 - 1,360 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Catalog # 614-0213
Supplier: Alla France
Jump to:
Product Details & Documents
Hydrometre til generelle formål kalibreret ved 20 °C.
- Kalibreringstemperatur: 20 °C
- Aflæsning under menisken
Længde 160 mm
Specifications
- Længde:160 mm
- Seq:11
- Inddeling:0,001 g/ml
- Område:1,300 - 1,360 g/ml