Orders LinkContactUsLinkComponent
Short hydrometers
1,180 - 1,240 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
  614-0211
Short hydrometers
  614-0211
Short hydrometers
Short hydrometers
1,180 - 1,240 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
196,00 kr
1 * 1 Items
Hydrometre til generelle formål kalibreret ved 20 °C.
  • Kalibreringstemperatur: 20 °C
  • Aflæsning under menisken
Længde 160 mm
  • Længde:
    160 mm
  • Seq:
    09
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,180 - 1,240 g/ml