Orders LinkContactUsLinkComponent
Short hydrometers
Short hydrometers
1,120 - 1,180 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Catalog # 614-0210
Supplier:   Alla France
Short hydrometers
Catalog # 614-0210
Supplier:  Alla France
Short hydrometers
Short hydrometers
1,120 - 1,180 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Price
196,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometre til generelle formål kalibreret ved 20 °C.
  • Kalibreringstemperatur: 20 °C
  • Aflæsning under menisken
Længde 160 mm
Specifications
  • Længde:
    160 mm
  • Seq:
    08
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    1,120 - 1,180 g/ml