Orders LinkContactUsLinkComponent
Short hydrometers
0,940 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Katalog # 614-0207
Leverandør:   Alla France
Short hydrometers
Katalog # 614-0207
Leverandør:  Alla France
Short hydrometers
Short hydrometers
0,940 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml, 160 mm
Price
243,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometre til generelle formål kalibreret ved 20 °C.
  • Kalibreringstemperatur: 20 °C
  • Aflæsning under menisken
Længde 160 mm
Specifikationer
  • Længde:
    160 mm
  • Seq:
    05
  • Inddeling:
    0,001 g/ml
  • Område:
    0,940 - 1,000 g/ml