Orders LinkContactUsLinkComponent
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
250 μl, 99,6%, 0,2%, 1000 / F500, F1000 µl, 613-4069, 613-4074
Catalog # 613-4085
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Catalog # 613-4085
Supplier:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
250 μl, 99,6%, 0,2%, 1000 / F500, F1000 µl, 613-4069, 613-4074
Price
1.530,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Ergonomiske pipetter med hurtig og let drift. De udvalgte modeller er udstyret med udskiftelige filtre i den kegleformede spids for at forhindre aerosoler og væsker i at trænge ind i pipetten.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Der kan fås to typer af filtre: Safe-Cone standardfilteret og Safe-Cone Plus filteret. Det anbefales at anvende standardfilteret til generelle anvendelsesområder og Plus-filteret til mere krævende opgaver som f.eks. celledyrkning, bakteriologisk og virologisk arbejde samt til molekylærbiologi.
Delivery information: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
Specifications
  • Volumen:
    250 μl
  • Seq:
    17
  • Nøjagtighed:
    99,6%
  • Usikkerhed:
    0,2%
  • Til pipettespidser:
    1000 / F500, F1000 µl
  • Med Safe-Cone filtre:
    613-4069, 613-4074
  • Cat. No.:
    613-4085
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 613-4068
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 6,73 mm
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 295,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 613-4070
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 3,15 mm
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 295,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 613-0694
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 2,51 mm
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 362,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 613-4071
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 2,51 mm
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 295,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 613-4069
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 5,33 mm
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 295,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 613-0692
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 6,73 mm
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 362,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 613-4074
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 5,33 mm
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 362,00 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 613-0693
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 3,15 mm
    Log in for availability
    1 * 50 Items - 362,00 kr