Orders LinkContactUsLinkComponent
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 μl, 98,7%, 1,2%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
  613-4078
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
  613-4078
 :  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 μl, 98,7%, 1,2%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
1.530,00 kr
1 * 1 Items
Ergonomiske pipetter med hurtig og let drift. De udvalgte modeller er udstyret med udskiftelige filtre i den kegleformede spids for at forhindre aerosoler og væsker i at trænge ind i pipetten.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Der kan fås to typer af filtre: Safe-Cone standardfilteret og Safe-Cone Plus filteret. Det anbefales at anvende standardfilteret til generelle anvendelsesområder og Plus-filteret til mere krævende opgaver som f.eks. celledyrkning, bakteriologisk og virologisk arbejde samt til molekylærbiologi.
 : Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
  • Volumen:
    5 μl
  • Seq:
    10
  • Nøjagtighed:
    98,7%
  • Usikkerhed:
    1,2%
  • Til pipettespidser:
    10, 300 / F10, F20 µl
  • Med Safe-Cone filtre:
  • Cat. No.:
    613-4078
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 613-4068
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 6,73 mm
    1 * 50 Items - 295,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-4070
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 3,15 mm
    1 * 50 Items - 295,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-0694
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 2,51 mm
    1 * 50 Items - 362,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-4071
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 2,51 mm
    1 * 50 Items - 295,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-4069
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 5,33 mm
    1 * 50 Items - 295,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-0692
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 6,73 mm
    1 * 50 Items - 362,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-4074
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 5,33 mm
    1 * 50 Items - 362,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 613-0693
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 3,15 mm
    1 * 50 Items - 362,00 kr