Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 μl, 98,7%, 1,2%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
613-4078
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
613-4078
Ergonomiske pipetter med hurtig og let drift. De udvalgte modeller er udstyret med udskiftelige filtre i den kegleformede spids for at forhindre aerosoler og væsker i at trænge ind i pipetten.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Der kan fås to typer af filtre: Safe-Cone standardfilteret og Safe-Cone Plus filteret. Det anbefales at anvende standardfilteret til generelle anvendelsesområder og Plus-filteret til mere krævende opgaver som f.eks. celledyrkning, bakteriologisk og virologisk arbejde samt til molekylærbiologi.
: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
- Volumen:5 μl
- Seq:10
- Nøjagtighed:98,7%
- Usikkerhed:1,2%
- Til pipettespidser:10, 300 / F10, F20 µl
- Med Safe-Cone filtre:—
- Cat. No.:613-4078
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse