Orders LinkContactUsLinkComponent
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
10 - 100 μl, 1,00 µl, 95,5 - 99,2%, 0,3 - 2,0%, 300, 350 / F200, F300 µl, 613-4070, 613-0693
Katalog # 613-4052
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Katalog # 613-4052
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
10 - 100 μl, 1,00 µl, 95,5 - 99,2%, 0,3 - 2,0%, 300, 350 / F200, F300 µl, 613-4070, 613-0693
Price
2.260,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Ergonomiske pipetter med hurtig og let drift. De udvalgte modeller er udstyret med udskiftelige filtre i den kegleformede spids for at forhindre aerosoler og væsker i at trænge ind i pipetten.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Der kan fås to typer af filtre: Safe-Cone standardfilteret og Safe-Cone Plus filteret. Det anbefales at anvende standardfilteret til generelle anvendelsesområder og Plus-filteret til mere krævende opgaver som f.eks. celledyrkning, bakteriologisk og virologisk arbejde samt til molekylærbiologi.
Delivery information: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
Specifikationer
  • Volumen:
    10 - 100 μl
  • Seq:
    06
  • Forøgelse:
    1,00 µl
  • Nøjagtighed:
    95,5 - 99,2%
  • Usikkerhed:
    0,3 - 2,0%
  • Til pipettespidser:
    300, 350 / F200, F300 µl
  • Med Safe-Cone filtre:
    613-4070, 613-0693
  • Cat. No.:
    613-4052
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 6,73 mm
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 6,73 mm
    613-4068
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 295,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 3,15 mm
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 3,15 mm
    613-4070
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 295,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 2,51 mm
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 2,51 mm
    613-0694
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 362,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 2,51 mm
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 2,51 mm
    613-4071
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 295,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 5,33 mm
    Safe-Cone-filtre, Standard, Ø 5,33 mm
    613-4069
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 295,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 6,73 mm
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 6,73 mm
    613-0692
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 362,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 5,33 mm
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 5,33 mm
    613-4074
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 362,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 3,15 mm
    Safe-Cone-filtre, Plus, Ø 3,15 mm
    613-0693
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items - 362,00 kr