Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
0,25 - 2,5 μl, 0,10 µl, 82 - 97%, 2,4 - 14%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
Catalog # 613-4045
Supplier: Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Catalog # 613-4045
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
Ergonomiske pipetter med hurtig og let drift. De udvalgte modeller er udstyret med udskiftelige filtre i den kegleformede spids for at forhindre aerosoler og væsker i at trænge ind i pipetten.
- Easy calibration and maintenance, small number of parts
- Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
- Volume setting by a simple click-stop
- Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Der kan fås to typer af filtre: Safe-Cone standardfilteret og Safe-Cone Plus filteret. Det anbefales at anvende standardfilteret til generelle anvendelsesområder og Plus-filteret til mere krævende opgaver som f.eks. celledyrkning, bakteriologisk og virologisk arbejde samt til molekylærbiologi.
: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
Specifications
- Volumen:0,25 - 2,5 μl
- Seq:02
- Forøgelse:0,10 µl
- Nøjagtighed:82 - 97%
- Usikkerhed:2,4 - 14%
- Til pipettespidser:10, 300 / F10, F20 µl
- Med Safe-Cone filtre:—
- Cat. No.:613-4045
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice