Børster til vægte
Naturbørster, 16 mm, 38 mm
Katalog # 611-9508
Marketsource
Leverandør: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Gå til:
Product Details & Documents
Børster lavet af fint bjørnehår.
Specifikationer
- Børstemateriale:Naturbørster
- Børstehoved Ø:16 mm
- Trimminglængde:38 mm