Børster til vægte
Naturbørster, 9,5 mm, 27 mm
Katalog # 611-9504
Marketsource
Leverandør: VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Gå til:
Product Details & Documents
Børster lavet af fint bjørnehår.
Specifikationer
- Børstemateriale:Naturbørster
- Børstehoved Ø:9,5 mm
- Trimminglængde:27 mm