UV ansigtsskærm
Sikkerhedsbriller (UV-filter, dugfri)
Katalog # 730-1034
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Gå til:
Product Details & Documents
Eye and face protection for applications involving short wave ultraviolet sources. Available in three styles.
- Briller fremstillet af slagfast PC. Top- og sideskjoldsdesignet yder fuld beskyttelse mod UV
- Beskyttelsesbrillerne er konstrueret af specielt formuleret plast og er udstyret med en fleksibel gummikant, som passer behageligt mod ansigtet samt indirekte ventilering. De passer over de fleste almindelige briller
ANSI-Z87.1 1986
: ANSI-Z87.1 1986
Documents
UVPA98-0002-01_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:Sikkerhedsbriller (UV-filter, dugfri)
- Seq:02