Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-kolbe GSS 1000 W
Katalog # 478-5433
Leverandør:   KGW
Dewar-beholdere, type GSS
Katalog # 478-5433
Leverandør:  KGW
Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-beholdere, type GSS
Dewar-kolbe GSS 1000 W
Price
4.860,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperaturinterval på : -200 til +200 °C.
  • Med sidegreb og transporthåndtag
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Dewar-kolbe GSS 1000 W
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    478-5433
  • Inv. Ø:
    100 mm
  • Temperaturinterval:
    -200...+200 °C
  • Model:
    GSS 1000 W
  • Indvendig højde:
    157 mm
  • Volumen:
    1 L
  • Daglig fordampning:
    1,6 L
  • Ext.Ø:
    122 mm
  • Overall height:
    177 mm