Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
300×300 mm, 30...110 °C, 1150 W, Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Katalog # 453-2128
Leverandør:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalog # 453-2128
Leverandør:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
300×300 mm, 30...110 °C, 1150 W, Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Price
kr9,060.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Varmeområde:
    300×300 mm
  • Opvarmnings kapacitet:
    1150 W
  • Temperatur:
    30...110 °C
  • Seq:
    07
  • B×D×H:
    312×312×170 mm
  • Model:
    Hotplate, HT 01, aluminium alloy plate