Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
300×300 mm, 50...300 °C, 1800 W, Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Katalog # 453-2126
Leverandør:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalog # 453-2126
Leverandør:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
300×300 mm, 50...300 °C, 1800 W, Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate , 312×312×170 mm
Price
9.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Varmeområde:
    300×300 mm
  • Opvarmnings kapacitet:
    1800 W
  • Temperatur:
    50...300 °C
  • Seq:
    08
  • B×D×H:
    312×312×170 mm
  • Model:
    Hotplate, HT 02, aluminium alloy plate