Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplates
Hotplates
350×500 mm, 50...300 °C, 2850 W, Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Katalog # 453-2125
Leverandør:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Katalog # 453-2125
Leverandør:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
350×500 mm, 50...300 °C, 2850 W, Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Price
11.470,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Varmeområde:
    350×500 mm
  • Opvarmnings kapacitet:
    2850 W
  • Temperatur:
    50...300 °C
  • Seq:
    13
  • B×D×H:
    364×514×170 mm
  • Model:
    Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate