Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 7 mm, 300 mm
Katalog # 441-9588
Leverandør:   DWK Life Sciences
Stirring rods
Katalog # 441-9588
Leverandør:  DWK Life Sciences
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 7 mm, 300 mm
Price
kr104.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
AR-Glas® with fused ends.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    7 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender
  • Længde:
    300 mm
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    08