Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 7 mm, 300 mm
Katalog # 441-9588
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
AR-Glas® with fused ends.
Documents
SCERL143000700915_TDS.pdf
Datablad
Specifikationer
- Ø:7 mm
- Beskrivelse:Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender
- Længde:300 mm
- Materiale:Glas
- Seq:08