Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 6 mm, 200 mm
Catalog # 441-9586
Supplier:   DWK Life Sciences
Stirring rods
Catalog # 441-9586
Supplier:  DWK Life Sciences
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 6 mm, 200 mm
Price
85,10 kr
Log in for availability
1 * 10 Items
Product Details & Documents
AR-Glas® with fused ends.
Documents
Specifications
  • Ø:
    6 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender
  • Længde:
    200 mm
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    07