Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 5 mm, 150 mm
Katalog # 441-9583
Leverandør:   DWK Life Sciences
Stirring rods
Katalog # 441-9583
Leverandør:  DWK Life Sciences
Stirring rods
Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender, Glas, 5 mm, 150 mm
Price
61,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
AR-Glas® with fused ends.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    5 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerstave, glas, med indsmeltede ender
  • Længde:
    150 mm
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    02