Orders LinkContactUsLinkComponent
Skalpelblade
Nr. 26
Katalog # 233-5490
Leverandør:   SWANN MORTON
Skalpelblade
Katalog # 233-5490
Leverandør:  SWANN MORTON
Skalpelblade
Skalpelblade
Nr. 26
Price
508,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål.
  • Sterile
  • Quick and easy to assemble
 : Sterile pack of 100 blades.
Specifikationer
  • Model:
    Nr. 26
  • Seq:
    26