Orders LinkContactUsLinkComponent
Skalpelblade
Skalpelblade
No. 16
Katalog # 233-5481
Leverandør:   SWANN MORTON
Skalpelblade
Katalog # 233-5481
Leverandør:  SWANN MORTON
Skalpelblade
Skalpelblade
No. 16
Price
468,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål.
  • Sterile
  • Quick and easy to assemble
Emballering: Sterile pack of 100 blades.
Specifikationer
  • Model:
    No. 16
  • Seq:
    15